Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella latex test
Artikelnummer. 11943532
Skift visning
Oversigt:
Legionella Species Test Reagens
Legionella latex test
Serogruppe 1 Testreagens
Serogruppe 2-14 Testreagens
Pakningsstørrelse:
50 tests
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11943532 Legionella latex test 50 tests
11449888 Serogruppe 1 Testreagens 50 tests
11453949 Serogruppe 2-14 Testreagens 50 tests
11463949 Legionella Species Test Reagens 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11943532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0800M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 DKK
    3806.84 DKK / 50 tests
    Spare 1618.16 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bekræft hurtigt dominerende Legionella serogrupper dyrket på selektive medier ved latexagglutination.
Hurtigt differentiere og bekræfte identiteten af dominerende Legionella serogrupper dyrket på selektive medier ved latexagglutination vha. Thermo Scientific™ Legionella latex test.
Brug denne latexagglutinationstest til identifikation af dominerende Legionella- arter dyrket på belagte medier fra patienter med mistanke om legionellose eller fra miljøkilder. Testen tillader separat identifikation af Legionella pneumophila serogruppe 1 og serogruppe 2-14 og påvisning af syv andre Legionella- arter, som har været impliceret i human sygdom.
Blå latexpartikler sensibiliseret med antistof agglutinerer i nærvær af specifikke Legionella cellevægsantigener for at danne synlige klumper.
Følgende produkter er tilgængelige til brug med Legionella Latex Test og sælges separat:
Legionella Pneumophila Serogruppe 1 testreagens (delnr. DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogruppe 2-14 testreagens (delnr. DR0802M)
Legionella Species testreagens (delnr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei og Legionella anisa
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Legionella latex test
Detekterbare analytter Legionella
Prøvetype Miljøkilde
Type Legionella Latex Test Kit
Mængde 50 tests/sæt