Learn More
Thermo Scientific™ Legionella latex test
Description
Hurtigt differentiere og bekræfte identiteten af dominerende Legionella serogrupper dyrket på selektive medier ved latexagglutination vha. Thermo Scientific™ Legionella latex test.
Brug denne latexagglutinationstest til identifikation af dominerende Legionella- arter dyrket på belagte medier fra patienter med mistanke om legionellose eller fra miljøkilder. Testen tillader separat identifikation af Legionella pneumophila serogruppe 1 og serogruppe 2-14 og påvisning af syv andre Legionella- arter, som har været impliceret i human sygdom.
Blå latexpartikler sensibiliseret med antistof agglutinerer i nærvær af specifikke Legionella cellevægsantigener for at danne synlige klumper.
Følgende produkter er tilgængelige til brug med Legionella Latex Test og sælges separat:
Legionella Pneumophila Serogruppe 1 testreagens (delnr. DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogruppe 2-14 testreagens (delnr. DR0802M)
Legionella Species testreagens (delnr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei og Legionella anisa
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Blå latexpartikler sensibiliseret med antistof agglutinerer i nærvær af specifikke Legionella cellevægsantigener for at danne synlige klumper.
Følgende produkter er tilgængelige til brug med Legionella Latex Test og sælges separat:
Legionella Pneumophila Serogruppe 1 testreagens (delnr. DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogruppe 2-14 testreagens (delnr. DR0802M)
Legionella Species testreagens (delnr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei og Legionella anisa
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Serogruppe 1 Testreagens |
| Detekterbare analytter | Legionella |
| Prøvetype | Miljøkilde |
| Type | Legionella Latex Test Kit |
| Mængde | 50 tests/sæt |