Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selective Agar
Artikelnummer. p-7000004
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Legionella GVPC Selektiv Agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10403843
Brand: Thermo Scientific™ PO5074A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler Legionella fra kliniske prøver og miljøprøver med et selektivt medium, der er i overensstemmelse med ISO og giver optimal genopretning af Legionellaceae i korte inkubationsperioder.
Isoler Legionella fra kliniske prøver og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selektiv Agar, et selektivt medium, der overholder ISO og udviser optimal genopretning af Legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og kliniske prøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person til person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer, legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret, men Legionella pneumophila er stadig det mest udbredte ætiologiske agens for legionærer’ sygdom. Legionella kan isoleres fra luftvejssekreter af alle typer, sterile kropsvæsker såsom blod og biopsimateriale.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ifølge ISO 11731-2
Farve Traffic Black til Jet black, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Legionella GVPC Selektiv Agar
Produkttype Agar
Fyld vægt 20 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.