Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selective Agar
Description
Isoler Legionella fra kliniske prøver og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selektiv Agar, et selektivt medium, der overholder ISO og udviser optimal genopretning af Legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og kliniske prøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person til person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer, legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret, men Legionella pneumophila er stadig det mest udbredte ætiologiske agens for legionærer’ sygdom. Legionella kan isoleres fra luftvejssekreter af alle typer, sterile kropsvæsker såsom blod og biopsimateriale.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Ifølge ISO 11731-2 |
| Farve | Traffic Black til Jet black, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Legionella GVPC Selektiv Agar |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 20 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |