Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selective Agar
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Legionella BMPA selektiv agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Isoler Legionella fra kliniske prøver vha Thermo Scientific™ Legionella BMPA selektiv agar, et selektivt medium, der udviser optimal genvinding af Legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og kliniske prøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt kræsne, pleomorfe, gram-negative stænger, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmedier for at vokse. Overførsel sker ved aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke person-til-person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer: Legionærer’ sygdom, der oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, febril, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af legionella er blevet karakteriseret; imidlertid, Legionella pneumophila er fortsat det mest udbredte ætiologiske agens hos legionærer’ sygdom. Legionella kan isoleres fra luftvejssekreter af alle typer, sterile kropsvæsker såsom blod og biopsimateriale.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Traffic Black til Jet black, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Legionella BMPA selektiv agar |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |