Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella BCYE Medium
Artikelnummer. 10473673
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10473673 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10473673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5072A
 Begrænset vare
På lager
Isoler Legionella fra kliniske prøver med et ikke-selektivt mikrobiologisk medium, som giver optimal genopretning af Legionellaceae i korte inkubationsperioder.
Isoler Legionella fra kliniske prøver vha Thermo Scientific™ Legionella BCYEα Medium, et ikke-selektivt medium, der udviser optimal genopretning af legionellaceae i korte inkubationsperioder fra både miljøprøver og kliniske prøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt omhyggelige, pleomorfe, gram-negative stave, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmediet for at vokse. Overførsel sker gennem aerosolisering eller aspiration af forurenet vand, ikke fra person til person. Legionellose refererer til to forskellige kliniske syndromer, legionærsygdom’, som oftest viser sig som alvorlig lungebetændelse, og Pontiac-feber, som er en akut, feberagtig, selvbegrænsende, viruslignende sygdom. Over fyrre arter af Legionella er blevet karakteriseret, men Legionella pneumophila forbliver den mest udbredte ætiologiske årsag til legionærsygdom’. Legionella kan isoleres fra alle slags luftvejssekreter, sterile kropsvæsker som blod og biopsimateriale.
  • Testet i overensstemmelse med metoderne beskrevet i ISO 7704:2023
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ Oxoid™ og produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplett, end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ifølge ISO 11731-2
Farve Trafiksort til kulsort, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Oversigt Legionella BCYEa Medium
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.