Få mere at vide
Thermo Scientific™ Legionella BCYE-medium med antibiotika
Artikelnummer. 15888252
Skift visning
Fyld volumen:
17 mL
Fyld vægt:
17g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Fyld volumen Fyld vægt Pakningsstørrelse
15888252 17 mL 17g Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15888252 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5325A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    90.63 DKK / Pakke med 10
    Spare 196.37 DKK
    68% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isoler Legionellaceae i miljøprøver med dette selektive medium, som er i overensstemmelse med ISO standarder og giver optimal genopretning af Legionellaceae .
Isoler legionella fra vandprøver vha Thermo Scientific™ Legionella BCYE Medium med antibiotika, et selektivt medium, der overholder ISO11731:2016 Vandkvalitet– Optælling af Legionella og udviser optimal genvinding af Legionellaceae i korte inkubationsperioder fra miljøprøver.
Legionella er aerobe, bevægelige, ernæringsmæssigt omhyggelige, pleomorfe, gram-negative stave, der kræver særlige vækstfaktorer i kulturmediet for at vokse. Legionella BCYE Medium med antibiotika er et anbefalet medium til isolering af Legionella fra vandprøver:
  • Giver optimal genopretning i en kort inkubationsperiode
  • Overholder ISO11731:2016-standarderne
  • Kvalitetskontrol testet i henhold til ISO11133:2014, inklusive membranfiltreringsmetode
  • Selektiv mod ikke-målrettede bakterier som Enterococcus faecalis og Escherichia coli
  • Letlæselige resultater, da Legionella danner gråblå kolonier
  • Testet i overensstemmelse med metoderne beskrevet i ISO 7704:2023
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Trafiksort til kulsort, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Oversigt Legionella BCYE Medium med antibiotika
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.