Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper
Artikelnummer. p-3803090
Antal kanaler:
2
4
Inkluderer:
Indgyde/Tilbagetrække
Infunder/Tilbagetræk, Programmerbar
Kun infundere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11905586
Brand: KD Scientific 788270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
  • Til én eller to sprøjter fra 0,5 μl til 140 ml
  • 6400 mikrotrin pr. omdrejning af gevindspindler
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Realtidsur
  • Uovertruffen brugervenlighed
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 75 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS-485-grænseflade
  • USB-port
  • I/O- og TTL-grænseflade
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
Certificeringer
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Tekniske data
Model- Legato 270
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 5 til 220,97 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl til 140 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Stik RS232 - 9-bens D-sub-stik, RS485 - IEEE-1394 6-pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub-stik
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Inkluderer Indgyde/Tilbagetrække
Lineær kraft (metrisk) 34 kg
Linear Force (engelsk) 75 lb.
Materiale Stål
Reproducbarhed ±0,05 %
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +70 °C
Type Legato 270 sprøjtepumpe
Vægt (engelsk) 10.45 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Mål (L x B x H) Udvendig 3,5 x 10 x 11 tommer (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,35 %
Antal kanaler 4
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 11 tommer
Samlet højde (metrisk) 28 cm
Samlet længde (engelsk) 3,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 9 cm
Samlet bredde (engelsk) 10 tommer
Samlet bredde (metrisk) 25.4 cm
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C