Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper
Artikelnummer. 11995576
Skift visning
Antal kanaler:
2
4
Inkluderer:
Infuse/Withdraw, programmerbar
Infusion/Udtrækning
Kun til infusion
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Inkluderer Pakningsstørrelse
11995576 2 Infuse/Withdraw, programmerbar Hver
11905586 4 Infusion/Udtrækning Hver
11915586 4 Infuse/Withdraw, programmerbar Hver
11975576 2 Kun til infusion Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11995576 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37890.00 DKK
    32782.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 5107.95 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
  • Til én eller to sprøjter fra 0,5 μl til 140 ml
  • 6400 mikrotrin pr. omdrejning af gevindspindler
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Realtidsur
  • Uovertruffen brugervenlighed
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 75 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS-485-grænseflade
  • USB-port
  • I/O- og TTL-grænseflade
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
Zertifizierungen
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Spezifikation
Model- Legato 210P, programmerbar
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 5 til 220,97 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl til 140 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Stik RS232 - 9-bens D-sub-stik, RS485 - IEEE-1394 6-pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub-stik
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Inkluderer Infuse/Withdraw, programmerbar
Lineær kraft (metrisk) 34 kg
Linear Force (engelsk) 75 lb.
Materiale Stål
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (engelsk) 10.45 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Mål (L x B x H) Udvendig 3,5 x 10 x 11 tommer (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,35 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 11 tommer
Samlet højde (metrisk) 28 cm
Samlet længde (engelsk) 3,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 9 cm
Samlet bredde (engelsk) 10 tommer
Samlet bredde (metrisk) 25.4 cm
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttype Sprøjtepumpe
Opbevaringskrav -10 °C til +70 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.