Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper
Beskrivelse
- Til én eller to sprøjter fra 0,5 μl til 140 ml
- 6400 mikrotrin pr. omdrejning af gevindspindler
- Farveberøringsskærm i høj opløsning
- Realtidsur
- Uovertruffen brugervenlighed
- Berøringsskærm med låse-funktion
- LED-lys på frontpanelet
- Chassis udelukkende i metal
- Indbygget sprøjtebord
- Op til 75 lb. lineær kraft
- Avancerede mikrotrins-teknikker
- Indbygget RS-485-grænseflade
- USB-port
- I/O- og TTL-grænseflade
- Kontinuerlig drift
- Inddæmning af spild
Certificeringer
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Legato 270 |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Flowhastighed | 5 til 220,97 ml/min. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 μl til 140 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS |
| Stik | RS232 - 9-bens D-sub-stik, RS485 - IEEE-1394 6-pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub-stik |
| Controller | Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin |
| Inkluderer | Infusion/Udtrækning |
| Lineær kraft (metrisk) | 34 kg |
| Linear Force (engelsk) | 75 lb. |
| Vis mere |