Få mere at vide
KD Scientific Legato™ 950 OEM sprøjtepumpe
Antal kanaler:
1
Beskrivelse
- ±0,5 % nøjagtighed
- 0,5μ L til 60 ml sprøjter
- Kontinuerlig drift
- Programmerbar med ASCII-kommandoer
- Encoder stall-detektering
- USB Interface
- TTL grænseflade
- Brugerdefinerbare sprøjtemekanismer tilgængelige
- Chassisdesign, der kan tilpasses
- Avancerede micostepping-teknikker
- Lineær kraft 30 lb. (13,6 kg)
- CE, CB Scheme, EU RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100 til 240 V |
| Flowhastighed | 1,28 pL/min. til 88,28 ml/min. |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Lineær kraft (metrisk) | 13,6 kg (30 lb) ved 100 % kraftvalg |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | -10 °C til +70 °C |
| Type | Sprøjtepumpe |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Flowhastighedsnøjagtighed | ±0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 |
| Vis mere |