Få mere at vide
KD Scientific Legato™ 210 dobbelt sprøjte, touchskærm, infusions-/udtrækspumpe
Artikelnummer. 17811694
Artikelnummer. 17811694 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36976.36 DKK
    31694.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 5282.34 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Infusion/udtrækning af sprøjtepumper. Indeholder to sprøjter. Understøtter Legato 210™ kun infusering, kun udtrækning, infuse/udtrækning, udtrækning/infusering og kontinuerlig tilstand. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbare målvolumen eller tidsværdier til at kontrollere det samlede infusionsvolumen.
  • Til én eller to sprøjter fra 0,5 μl til 140 ml
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Realtidsur
  • Enestående brugervenlighed
  • Touchpad-'lås'-funktionen
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 75 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS 485-interface
  • USB Havn
  • I/O og TTL-grænseflade
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
  • Programmerbar (210P og 210AC modeller)
Tekniske data
Spænding 110/220 V
Flowhastighed 3,06 pL/min. til 215,8 ml/min.
Vægt (metrisk) 4.9 kg
Mål (L x B x H) Udvendig 16.51 x 25.4 x 27.94 cm
Display Type Berøringsskærm
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,35 %
Antal kanaler 2