Få mere at vide
KD Scientific Legato™ 185 Picoliter sprøjtepumpe
Beskrivelse
- Holder en sprøjte fra 0,5μ L til 60 ml
- Farveberøringsskærm i høj opløsning
- Uovertruffen brugervenlighed
- Touch pad 'lås' funktion
- LED-lys på frontpanelet
- Chassis udelukkende i metal
- Indbygget sprøjtebord
- Op til 30 lb. lineær kraft
- Avancerede mikrotrins-teknikker
- Indbygget RS 485 interface
- USB havn
- I/O og TTL interface
- Kontinuerlig drift
- Inddæmning af spild
- Programmerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | LegatoTM 185 |
| Spænding | 110/220 V |
| Flowhastighed | 0,54 til 39 ml/min. |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Lineær kraft (metrisk) | 13,6 kg (30 ls) @ 100 % kraftvalg |
| Vægt (metrisk) | 2.66 kg |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 22.6 x 19.05 x 15 cm |
| Applikationer | 0,54 pL/min. til 39 ml/min. (flowhastighed) |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Flowhastighedsnøjagtighed | ±0,35 % |
| Vis mere |