Få mere at vide
Leflunomid, TRC
Artikelnummer. 30478586
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30478586 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32275050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leflunomide
CAS 75706-12-6
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methyl-N-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Formel vægt 270.0616