Få mere at vide
Leflunomide, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65917.MC
Mængde 100mg
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15447129
  • 1126.88 DKK / 100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • An immunosuppressive agent
  • Inhibits T and B cell proliferation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
75706-12-6
270.211
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
3899
5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
C12H9F3N2O2
MFCD00867593
leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
CHEBI:6402
CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Leflunomide
C12H9F3N2O2
100mg
14,5432
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
3899
270.21
75706-12-6
MFCD00867593
UN2811
leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
270.211
CHEBI:6402