Få mere at vide
Leflunomid, Mikromol™
Artikelnummer. 17949939
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17949939 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949939 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Leflunomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leflunomide
CAS 75706-12-6
Analyt- eller komponentnavne Leflunomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methyl-N-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 270,0616 g/mol