Få mere at vide
Leflunomid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462944
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462944 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462944 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0859.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leflunomide
CAS 75706-12-6
Analyt- eller komponentnavne Leflunomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methyl-N-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 270,0616 g/mol