Få mere at vide
Leflunomide EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Leflunomide EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 42831-50-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H5 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP), Leflunomide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1oncc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid |
| Vis mere |