Få mere at vide
Leflunomide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leflunomide-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 274.087 |