Få mere at vide
Leflunomide 3-Isomer, TRC
Artikelnummer. 30481032
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481032 50 mg
30476697 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32276550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61643-23-0
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Synonym 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, 4-Isoxazolecarboxamide, 5-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI), Leflunomide 3-Isomer, N-(3'-Trifluoromethylphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
IUPAC navn 5-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 270.0616