Få mere at vide
LEE011 Succinate, TRC
Artikelnummer. 30476199
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30476199 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30476199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32100010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribociclib Succinate
CAS 1374639-75-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H30 N8 O . C4 H6 O4
Mængde 10 mg
Synonym Butanedioic acid, compd. with 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide (1:1), LEE 011BBA, NVP-LEE 011, Ribociclib succinate, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide succinate
InChI formel InChI=1S/C23H30N8O.C4H6O4/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn butanedioic acid;7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 552.63
Formel vægt 552.2809
Procent renhed >95