Få mere at vide
LEE 011-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-cyclopentyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]-N,N-bis(trideuteriomethyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| CAS | 1328934-40-2 |
| Molekylær formel | C23 D6 H24 N8 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | LEE 011-d6, 7-Cyclopentyl-N,N-di(methyl-d3)-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, Ribociclib-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N8O/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 7-cyclopentyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]-N,N-bis(trideuteriomethyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.574 |
| Formel vægt | 440.292 |