Learn More
Ledipasvir, MedChemExpress
Product Code. 16496668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16496668 10 mg 10mg
16479227 5 mg 5mg
16412757 50 mg 50mg
16446826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496668 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15602
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Spezifikation
Chemical Name or Material Ledipasvir
CAS 1256388-51-8
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C49H54F2N8O6
Quantity 10 mg
Synonym GS-5885
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (56.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@H](C(N([C@H](C1=NC=C(C2=CC(C(F)(F)C3=C4C=CC(C5=CC=C6N=C([C@H]7N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)[C@]8([H])CC[C@@]7([H])C8)NC6=C5)=C3)=C4C=C2)N1)C9)CC%109CC%10)=O)C(C)C
Molecular Weight (g/mol) 889.0
Formula Weight 889.0
Percent Purity 95.66%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.