Få mere at vide
Ledipasvir acetone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17760709 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17760709 500 mg
17750709 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17760709 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469365000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ledipasvir acetone
CAS 1441674-54-9
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C49H54F2N8O6. C3H6O
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul
Renhed ≥97,5 %