Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ledipasvir acetone |
| CAS | 1441674-54-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C49H54F2N8O6. C3H6O |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til gul |
| Renhed | ≥97,5 % |