Få mere at vide
LEDGIN6, MedChemExpress
Beskrivelse
LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LEDGIN6 |
| CAS | 957890-42-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H20ClNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CX05168 CX04328 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.61 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C(N=C(C)C(C(CCC)C(O)=O)=C2C3=CC=CC=C3)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.84 |
| Vis mere |