Få mere at vide
UVP LED Hvid Lysplade til UVP Billedapparater
Artikelnummer. 12823059
Til brug med (udstyr):
Til brug med uvp™ billedapparater
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12823059
Brand: UVP 95047601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kolorimetrisk billeddannelse i mørkerummet via ensartet, baggrundsbelyst hvidt lys
  • Se autoradiografer, samt Coomassie Blå og sølv pletter
  • Dimensioner: 11W x 11D in. (28 x 28 cm)
  • Til brug med UVP™ Billedapparater
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kolorimetrisk billeddannelse i mørkerummet via ensartet, baggrundsbelyst hvidt lys
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Til brug med uvp™ billedapparater
Produkttype Uv lys plade