Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringlys til VisiLED-serien
Artikelnummer. p-200005325 Shop alle Schott produkter
Type:
Brightfield LED-ringlys
Darkfield LED-ringlys
Segmenteret ringlys
Slankt Ringlys
Rækkevidde (Lux):
110 klx (bredde 85 mm)
130 klx (dybde 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (bredde 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Hvid: 100 klx (WD 75 mm); UV: 160 W/m 2
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 15713042
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VisiLED Ring Lights fås i brightfield, darkfield og UV versioner. Alle tilbyder ekstremt homogen og skyggefri belysning med en veldesignet køleplade, der muliggør maksimal lysstyrke og lang levetid.
  • Slankt ergonomisk design.
  • Homogen belysning.
  • Specielt udvalgte LED'er.
  • Ekstra fin dæmpning.
  • Fem segmenttilstande mulige: fuld cirkel, halvcirkel, kvart cirkel, dobbelt-segment og fire-segment.
  • I kombination med tilbehør som diffusorer, polarisatorsæt og adapterringe er forskellige belysningstilstande mulige.
  • Vedligeholdelsesfri med en levetid på 50.000 timer for hvide LED'er.
  • Aktivt styret LED-temperatur.
  • Darkfield Ringlight, der kan tilpasses forskellige objektivdiametre og arbejdsafstande.
  • Unikt Slim Ring Light justerbart til forskellige arbejdsafstande og mørkefelt.
  • Segmenteret ringlys består af 4 UV- og 4 hvide LED-segmenter.
  • Dedikerede versioner, der er kompatible med objektive revolvere.
  • UV-ringlys tillader elektronisk skift mellem lysfelt og UV.
  • Diffuser- og polarisationsfiltersæt til rådighed, skal bestilles separat.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • VisiLED Controller skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Slankt Ringlys
Produktlinje VisiLED
Oversigt Slankt Ringlys
Diameter (engelsk) 3,2 tommer.
Diameter (metrisk) 82 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Fokus afstand 40 til 90 mm/20 til 40 mm med optisk ring
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) VisiLED Controller MC750, MC1100 eller MC1500
Højde (engelsk) 1,4 tommer (1,5 tommer med optisk ring)
Højde (metrisk) 35,5 mm (37,5 mm med optisk ring)
Inkluderer Fokusoptisk ring til to arbejdsafstandsområder
Rækkevidde (Lux) 65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Arbejdsafstand 40 til 90 mm (20 til 40 mm med fokusring)