Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringlys til VisiLED-serien
Artikelnummer. 16657105 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Type:
Brightfield LED-ringlys
Darkfield LED-ringlys
Segmenteret ringlys
Slankt Ringlys
Rækkevidde (Lux):
100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2
110 klx (bredde 85 mm)
130 klx (dybde 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (bredde 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde (Lux) Pakningsstørrelse
16657105 Segmenteret ringlys 100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2 Hver
15713042 Slankt Ringlys 65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm) 1 enhed
12846543 Darkfield LED-ringlys 130 klx (dybde 10 mm) Hver
16647105 Brightfield LED-ringlys 110 klx (bredde 85 mm) -
11707348 Brightfield LED-ringlys 200 klx (75 mm) Hver
11787018 Brightfield LED-ringlys 360 klx (bredde 30 mm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16657105 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 400200
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VisiLED Ring Lights fås i brightfield, darkfield og UV versioner. Alle tilbyder ekstremt homogen og skyggefri belysning med en veldesignet køleplade, der muliggør maksimal lysstyrke og lang levetid.
  • Slankt ergonomisk design.
  • Homogen belysning.
  • Specielt udvalgte LED'er.
  • Ekstra fin dæmpning.
  • Fem segmenttilstande mulige: fuld cirkel, halvcirkel, kvart cirkel, dobbelt-segment og fire-segment.
  • I kombination med tilbehør som diffusorer, polarisatorsæt og adapterringe er forskellige belysningstilstande mulige.
  • Vedligeholdelsesfri med en levetid på 50.000 timer for hvide LED'er.
  • Aktivt styret LED-temperatur.
  • Darkfield Ringlight, der kan tilpasses forskellige objektivdiametre og arbejdsafstande.
  • Unikt Slim Ring Light justerbart til forskellige arbejdsafstande og mørkefelt.
  • Segmenteret ringlys består af 4 UV- og 4 hvide LED-segmenter.
  • Dedikerede versioner, der er kompatible med objektive revolvere.
  • UV-ringlys tillader elektronisk skift mellem lysfelt og UV.
  • Diffuser- og polarisationsfiltersæt til rådighed, skal bestilles separat.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • VisiLED Controller skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Segmenteret ringlys
Produktlinje VisiLED
Oversigt Hvidt lys og UV-LED'er S80-55 UV
Diameter (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Retsmedicinsk dokumentundersøgelse, revnepåvisning eller undersøgelse af maling og lak
Til brug med (udstyr) VisiLED Controller MC1100
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Inkluderer UV-beskyttelsesfilter LP435 medfølger
Lampens levetid 50.000 timer
Belysningstype LED
Rækkevidde (Lux) 100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2