Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringlys til VisiLED-serien
Artikelnummer. 16647105 Shop alle Schott produkter
Type:
Brightfield LED-ringlys
Darkfield LED-ringlys
Segmenteret ringlys
Slankt Ringlys
Rækkevidde (Lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Hvid: 100 klx (WD 75 mm); UV: 160 W/m 2
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 16647105
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VisiLED Ring Lights fås i brightfield, darkfield og UV versioner. Alle tilbyder ekstremt homogen og skyggefri belysning med en veldesignet køleplade, der muliggør maksimal lysstyrke og lang levetid.
  • Slankt ergonomisk design.
  • Homogen belysning.
  • Specielt udvalgte LED'er.
  • Ekstra fin dæmpning.
  • Fem segmenttilstande mulige: fuld cirkel, halvcirkel, kvart cirkel, dobbelt-segment og fire-segment.
  • I kombination med tilbehør som diffusorer, polarisatorsæt og adapterringe er forskellige belysningstilstande mulige.
  • Vedligeholdelsesfri med en levetid på 50.000 timer for hvide LED'er.
  • Aktivt styret LED-temperatur.
  • Darkfield Ringlight, der kan tilpasses forskellige objektivdiametre og arbejdsafstande.
  • Unikt Slim Ring Light justerbart til forskellige arbejdsafstande og mørkefelt.
  • Segmenteret ringlys består af 4 UV- og 4 hvide LED-segmenter.
  • Dedikerede versioner, der er kompatible med objektive revolvere.
  • UV-ringlys tillader elektronisk skift mellem lysfelt og UV.
  • Diffuser- og polarisationsfiltersæt til rådighed, skal bestilles separat.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • VisiLED Controller skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Brightfield LED-ringlys
Produktlinje VisiLED
Oversigt Intensiv Brightfield S40-75
Diameter (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) En bred vifte af opgaver fra biovidenskab til industrielle applikationer
Til brug med (udstyr) VisiLED Controller MC1100 eller MC1500
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Lampens levetid 50.000 timer
Belysningstype LED
Rækkevidde (Lux) 110 klx (WD 85 mm)
Arbejdsafstand 55 til 145 mm