Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringlys til VisiLED-serien
Shop alle Schott produkter
Type:
Brightfield LED-ringlys
Darkfield LED-ringlys
Segmenteret ringlys
Slankt Ringlys
Rækkevidde (Lux):
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Hvid: 100 klx (WD 75 mm); UV: 160 W/m 2
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
- Slankt ergonomisk design.
- Homogen belysning.
- Specielt udvalgte LED'er.
- Ekstra fin dæmpning.
- Fem segmenttilstande mulige: fuld cirkel, halvcirkel, kvart cirkel, dobbelt-segment og fire-segment.
- I kombination med tilbehør som diffusorer, polarisatorsæt og adapterringe er forskellige belysningstilstande mulige.
- Vedligeholdelsesfri med en levetid på 50.000 timer for hvide LED'er.
- Aktivt styret LED-temperatur.
- Darkfield Ringlight, der kan tilpasses forskellige objektivdiametre og arbejdsafstande.
- Unikt Slim Ring Light justerbart til forskellige arbejdsafstande og mørkefelt.
- Segmenteret ringlys består af 4 UV- og 4 hvide LED-segmenter.
- Dedikerede versioner, der er kompatible med objektive revolvere.
- UV-ringlys tillader elektronisk skift mellem lysfelt og UV.
- Diffuser- og polarisationsfiltersæt til rådighed, skal bestilles separat.
- Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
- Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
- VisiLED Controller skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Brightfield LED-ringlys |
| Produktlinje | VisiLED |
| Oversigt | Intensiv Brightfield S 80-55 |
| Diameter (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 114 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 66 mm |
| Til brug med (applikation) | Stereomikroskopi belysning, en bred vifte af opgaver fra biovidenskab til industrielle applikationer |
| Til brug med (udstyr) | VisiLED Controller MC1100 eller MC1500 |
| Lampens levetid | 50.000 timer |
| Rækkevidde (Lux) | 200 klx (75 mm) |
| Vis mere |