Få mere at vide
Motic™ LED ring lys
Beskrivelse
- 60T
- Dæmpbar og segmenterbar
- Kun til brug med SMZ stereomikroskop uden indfaldende lys
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LED-ringbelysning 60T |
| Oversigt | dæmpbar, segmenterbar |
| Til brug med (udstyr) | SMZ Series Miroskoper uden indfaldende lys |
| Mængde | 1 stk. |