Få mere at vide
Berthold Technologies LED plantevækstbelysning Far-rød/R/W/B
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- To LED-paneler, hver med fire farver
- Individuel kontrol af LED-intensitet og varighed
- Muliggør simulering af dagslys med spektrale og intensitetsgradienter
- Farver inkluderet: Rød, Rød, Hvid, Blå
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LED-panel |
| Til brug med (applikation) | Dagslyssimulering |
| Til brug med (udstyr) | LED-panel |
| Spænding | 24 V |