Få mere at vide
Berthold Technologies LED plantevækstbelysning Far-rød/R/G/B
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- To LED-paneler, hver med fire farver
- Individuel kontrol af LED-intensitet og varighed
- Understøtter simulering af dagslys med spektrale og intensitetsgradienter
- Udstyret med følgende farver: Fjern rød, Rød, Grøn, Blå
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LED-panel |
| Til brug med (applikation) | Dagslyssimulering |
| Til brug med (udstyr) | LED-panel |
| Spænding | 24 V |