Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Basic controller MC 750
Shop alle Schott produkter
Til brug med (udstyr):
VisiLED-lyshoveder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Basic controller with power on/off switch
- Knob turns left or right for dimming
- Dimmable from 0 to 100%
- For use with EasyLED and VisiLED Series LED Illumninators
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Controller for VisiLED Light Heads |
| Til brug med (applikation) | Stereo Microscopy Illumination |
| Til brug med (udstyr) | VisiLED-lyshoveder |