Få mere at vide
BINDER™ LED lysbjælker
Artikelnummer. p-8305038 Shop alle BINDER produkter
Længde (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15689518
Brand: BINDER™ 80121107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LED lysbjælker - Grundsæt bestående af 2 stk, fastgørelsesmateriale, styreenhed til max. 4 lysbånd, 100-240 V, 50/60 Hz.
  • 2 stk
  • Inkluderer vedhæftede materiale
  • Styreenhed til max. 4 lysbånd
  • 100-240 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Oversigt LED lysbjælker - Grundsæt 300, længde 30 cm, Basissæt bestående af 2 Pc ., fastgørelsesmateriale, styreenhed til max. 4 lysbånd, 100-240 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series KT, KBF, KMF , KBF-S KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Belysning LED
Materiale Plast
Type Belysning
Inkluderer 4 lyslister med fastgørelsesmateriale
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Spænding 100 til 240 V