Få mere at vide
BINDER™ LED lysbjælker
Artikelnummer. 15795653 Shop alle BINDER produkter
Længde (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15795653
Brand: BINDER™ 80121717
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LED lysbjælker - Udvidelsessæt bestående af 2 dele, fastgørelsesmateriale: clips. Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
  • Udvidelsessæt bestående af 2 stk
  • Fastgørelsesmateriale: clips
  • Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
Tekniske data
Oversigt LED lysbjælker - Udvidelsessæt 500, længde 50 cm, Udvidelsessæt bestående af 2 stk. Pc ., vedhæftede materiale: clips. Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series KBF, KMF , KBF-S, KT 115, KT 170, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Materiale Plast
Type Belysning
Til brug med (applikation) Udvidelse af grundlæggende sæt lysbjælker
Inkluderer 2 Pc.
Længde (metrisk) 50 cm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz