Få mere at vide
BINDER™ LED lysbjælker
Shop alle BINDER produkter
Længde (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udvidelsessæt bestående af 2 stk
- Fastgørelsesmateriale: clips
- Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | LED lysbjælker - Udvidelsessæt 300, længde 30 cm, Udvidelsessæt bestående af 2 stk. Pc ., vedhæftede materiale: clips. Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series KT, KB, KBF, KMF , KBF-S |
| Materiale | Plast |
| Type | Belysning |
| Til brug med (applikation) | Udvidelse af grundlæggende sæt lysbjælker |
| Inkluderer | 2 Pc. |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |