Få mere at vide
BINDER™ LED lysbjælker
Artikelnummer. 15705663 Shop alle BINDER produkter
Længde (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15705663
Brand: BINDER™ 80121718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LED lysbjælker - Udvidelsessæt bestående af 2 dele, fastgørelsesmateriale: clips. Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
  • Udvidelsessæt bestående af 2 stk
  • Fastgørelsesmateriale: clips
  • Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
Tekniske data
Oversigt LED lysbjælker - Udvidelsessæt 900, længde 90 cm, Udvidelsessæt bestående af 2 stk. Pc ., vedhæftede materiale: clips. Til udvidelse af det grundlæggende sæt af lysbjælker
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, , KMF 720
Materiale Plast
Type Belysning
Til brug med (applikation) Udvidelse af grundlæggende sæt lysbjælker
Inkluderer 2 Pc.
Længde (metrisk) 90 cm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz