Få mere at vide
Motic™ LED trådløst mikroskop
Beskrivelse
- 45° skråtstillet monokulært eller kikkerthoved for komfortabel visning mens du sidder, roterer 360°
- Widefield okular WF10X/18mm med indbygget pointer
- Omvendt monteret, firdobbelt roterende næsestykke med positive klikstop for præcise forstørrelsesændringer
- EA Achromatic objektiver, parfokale og parcentriske 4X/0,10, 10X/0,25 og 40X/0,65 fjeder
- Separat grov- og finfokuseringssystem med øvre grænsestop for at forhindre skader på dias og objektiver
- Justering af fokusspænding forhindrer scenedrift
- Stort 133 mm x 136 mm mekanisk trin med lav-position koaksial kontrol
- Spiralmonteret 1,25 NA Abbe kondensator med irismembran
- Genopladelig LED-belysning med intensitetsjustering
Tekniske data
Tekniske data
| Aksetype | Z-akse bevægelse: 11mm |
| Kondensator type | Fokuserbar 1,25 NA Abbe Kondensator med irismembran |
| Okular | WF 10X/18 mm med Pointer, Låsbar |
| Hovedstil | Monokulær |
| Belysningstype | LED, Trådløs med Intensity Control |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40XS |
| Model- | Motic 1802 LED monokulært mikroskop |
| Måltyper | EA Achromatic, DIN |
| Produkttype | Monokulært mikroskop Motic 1802 LED |
| Synsfelt | 18 mm |
| Vis mere |