Få mere at vide
Motic™ LED trådløst mikroskop
Hovedstil:
Kikkert
Monokulær
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 45° skråtstillet monokulært eller kikkerthoved for komfortabel visning mens du sidder, roterer 360°
- Widefield okular WF10X/18mm med indbygget pointer
- Omvendt monteret, firdobbelt roterende næsestykke med positive klikstop for præcise forstørrelsesændringer
- EA Achromatic objektiver, parfokale og parcentriske 4X/0,10, 10X/0,25 og 40X/0,65 fjeder
- Separat grov- og finfokuseringssystem med øvre grænsestop for at forhindre skader på dias og objektiver
- Justering af fokusspænding forhindrer scenedrift
- Stort 133 mm x 136 mm mekanisk trin med lav-position koaksial kontrol
- Spiralmonteret 1,25 NA Abbe kondensator med irismembran
- Genopladelig LED-belysning med intensitetsjustering
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Støvdæksel, oplader og batterier |
| Spænding | 100/240 V (CE) |
| Aksetype | Z-akse bevægelse: 11mm |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40XS |
| Måltyper | EA Achromatic, DIN |
| Synsfelt | 18 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til avanceret akademisk mikroskopi, serie 18 og 28 af Motic , Microscope Classview 1000 |
| Næsestykke | Omvendt firedobbelt roterende næsestykke med klikstop |
| Dimensioner (L x B x H) | 215 x 180 x 385 mm |
| Dimensioner (L x B) | Stage: 133 x 136 mm |
| Vis mere |