Få mere at vide
Syngene™ LED blå lys transilluminator
Artikelnummer. 12874038 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
470 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12874038 470 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12874038 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GXULTRABRIGHTLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9845.00 DKK
    9246.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 598.35 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
LED Blue Light Transilluminator til visualisering af sikre farvestoffer med længere bølgelængde.
  • 470 nm bølgelængde
  • Selv blå epi LED-belysning
  • Høj følsomhed med forbedret S/N-forhold
  • Billede en række fluoroforer - EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Sikker
  • LED er sikkert for hud og øjne uden skader på DNA
Tekniske data
Strømstyrke 0,65 A
Produkttype Transilluminator med blåt/hvidt lys
Til brug med (udstyr) Gbox Systems eller Benchtop
Dimensioner (L x B x H) 330 x 210 x 90 mm
Elektriske krav 24 V, 0,65 A
Spænding 24 V
Intensitet Fast
Bølgelængde 470 nm
Belysningstype LED blå