Få mere at vide
R&D Systems™ Lectin Kit I Fluorescein Kit
Artikelnummer. 18352168 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
18352168 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 18352168 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. FLK2100NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Immunofluorescence
Mængde 1 sæt
Opbevaringskrav Store at 4°C.
Produktlinje Novus
Protein Lectin Kit I Fluorescein