Få mere at vide
Lecithin (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30466358
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30466358 100 g
1 options
Artikelnummer. 30466358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL320050100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
CAS 8002-43-5
Mængde 100 g
Synonym 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75