Få mere at vide
Lecithin (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30481178
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481178 1 g
1 options
Artikelnummer. 30481178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3200501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
CAS 8002-43-5
Mængde 1 g
Synonym 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75