Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, raffineret
Beskrivelse
Lecithin bruges som et emulgerings- og stabiliseringsmiddel i fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien. Lecithin tages som medicin og bruges også til fremstilling af medicin. Sojabønnelecithin er nyttig til dets anvendelse i flydende væddersæd. Fraktioneringsproces af solsikkelecithin med absolut ethanol blev brugt til at opnå berigede fraktioner i visse fosfolipider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lecithin |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 5209585 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. Meget delvist opløseligt i vand. |
| Fysisk form | Pulver |