Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, raffineret
Artikelnummer. 11367948
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367948 250 g 250g
11377948 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367948 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036486.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758,075 g/mol
Lecithin bruges som et emulgerings- og stabiliseringsmiddel i fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien. Lecithin tages som medicin og bruges også til fremstilling af medicin. Sojabønnelecithin er nyttig til dets anvendelse i flydende væddersæd. Fraktioneringsproces af solsikkelecithin med absolut ethanol blev brugt til at opnå berigede fraktioner i visse fosfolipider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 758.075
MDL nummer MFCD00147406
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
Mængde 250 g
Beilstein 5209585
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform. Meget delvist opløseligt i vand.
Fysisk form Pulver