Få mere at vide
Lecithin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388999 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388999 100 g 100g
11319009 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388999 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210214780
Molekylærbiologi, Cellebiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8030-76-0
Molekylær formel C11H22NO8P
Synonym L-a-Phosphatidylcholine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
Farve Gul
Mængde 100 g
Formel vægt 327.27
Fysisk form Fast stof