Få mere at vide
Lecithin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468171 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468171 500 g 500g
11458171 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468171 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215153990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14720.00 DKK
    14018.50 DKK / 500g
    Spare 701.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Anvendes som emulgator og solubiliseringsmiddel til lægemidler i vandig opløsning og som vehikel til liposomer. Lecithin, MP Biomedicals er et væsentligt strukturelt fosfolipid i hjernen, der omfatter∼ 15 % af total lipid og lokaliseret til grå substans. Det er en renset
Lecithin (alias phosphatidylcholin) er den vigtigste strukturelle komponent i cellulære membraner og tjener som et reservoir for adskillige lipidbudbringere. Det er kilden til de bioaktive lipider: lysophosphatidylcholin, phosphatidinsyre, diacylglycerol, lysophosphatidylcholin, blodpladeaktiverende faktor og arachidonsyre.
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 758.075
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Tekniske data
Mængde 500 g
Procent renhed ≥90%
Grad Vanddispergerbar
Fysisk form Fast stof