Få mere at vide
Lecithin, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101443
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16492306
Brand: Medchem Express HYB2235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
CAS 8002-43-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H80NO8P
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 758.06
Formel vægt 758.06
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.